Tisk…
4-Amino-2,3-dichlorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR940017-1G OR940017-250MG OR940017-5G
APOSOR940017-1GEA 2940 CZK
APOSOR940017-1G APOSOR940017-250MG APOSOR940017-5G
4-Amino-2,3-dichlorophenol 97%
4-Amino-2,3-dichlorophenol
Vzorec: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,016 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14455913
CAS číslo: 39183-17-0