Tisk…
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940012-1G OR940012-5G
APOSOR940012-1GEA 7340 CZK
APOSOR940012-1G APOSOR940012-5G
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene 95%
1-(2,2-Dimethoxyethyl)-4-methoxybenzene
Vzorec: C₁₁H₁₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15144799
CAS číslo: 42866-92-2