Tisk…
2,3-Dihydro-1,4-isoquinolinedione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR940009-1G OR940009-250MG
APOSOR940009-1GEA 5230 CZK
APOSOR940009-1G APOSOR940009-250MG
2,3-Dihydro-1,4-isoquinolinedione 95%
2,3-Dihydro-1,4-isoquinolinedione
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13179340
CAS číslo: 31053-30-2