Tisk…
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939996-1G OR939996-250MG
APOSOR939996-1GEA 4960 CZK
APOSOR939996-1G APOSOR939996-250MG
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid 95%
2-(Methoxycarbonyl)isonicotinic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181.145 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661398
CAS číslo: 24195-10-6