Tisk…
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939982-1G OR939982-250MG OR939982-500MG
APOSOR939982-1GEA 19840 CZK
APOSOR939982-1G APOSOR939982-250MG APOSOR939982-500MG
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile 95%
2,5-Dimethyl-4-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₉H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024285
CAS číslo: 73713-69-6