3-(Carboxymethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939956-1G
OR939956-5G
APOSOR939956-1GEA
0
CZK
APOSOR939956-1G
APOSOR939956-5G
3-(Carboxymethyl)benzoic acid 95%
3-(Carboxymethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₉H₈O₄ MW: 180.157 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15523567 CAS číslo: 2084-13-1 |