Tisk…
4-Bromo-2-methylbutan-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939949-1G OR939949-250MG
APOSOR939949-1GEA 4010 CZK
APOSOR939949-1G APOSOR939949-250MG
4-Bromo-2-methylbutan-2-ol 95%
4-Bromo-2-methylbutan-2-ol
Vzorec: C₅H₁₁BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20483824
CAS číslo: 35979-69-2