Tisk…
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR939947-250MG OR939947-5G
APOSOR939947-250MGEA 10350 CZK
APOSOR939947-250MG APOSOR939947-5G
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate 95%
Ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate
Vzorec: C₆H₈Cl₂O₃
MW: 199,032 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129136
CAS číslo: 6134-66-3