Tisk…
Hex-5-yn-1-amine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR939942-250MG OR939942-1G
APOSOR939942-250MGEA 6350 CZK
APOSOR939942-250MG APOSOR939942-1G
Hex-5-yn-1-amine 96%
Hex-5-yn-1-amine
Vzorec: C₆H₁₁N
Bod varu: 144 °C (760 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09923614
CAS číslo: 15252-45-6
UN: 2733
ADR: 3+8,III