Tisk…
6,10-Dioxaspiro[4.5]decane-7,9-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939933-1G OR939933-5G
APOSOR939933-1GEA 2900 CZK
APOSOR939933-1G APOSOR939933-5G
6,10-Dioxaspiro[4.5]decane-7,9-dione 95%
6,10-Dioxaspiro[4.5]decane-7,9-dione
Vzorec: C₈H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01617888
CAS číslo: 58093-05-3