Tisk…
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939896-100MG OR939896-250MG OR939896-500MG
APOSOR939896-100MGEA 5390 CZK
APOSOR939896-100MG APOSOR939896-250MG APOSOR939896-500MG
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate 95%
Ethyl 2-((methoxycarbonyl)amino)acetate
Vzorec: C₆H₁₁NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03384670
CAS číslo: 5602-94-8