Tisk…
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939839-100MG OR939839-1G OR939839-250MG OR939839-5G
APOSOR939839-100MGEA 0 CZK
APOSOR939839-100MG APOSOR939839-1G APOSOR939839-250MG APOSOR939839-5G
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole 95%
4-Bromo-2-methyl-2H-1,2,3-triazole
Vzorec: C₃H₄BrN₃
MW: 161,988 g/mol
Bod varu: 161…162 °C
Bod tání: 22 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23378485
CAS číslo: 16681-67-7