Tisk…
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939797-1G OR939797-5G
APOSOR939797-1GEA 0 CZK
APOSOR939797-1G APOSOR939797-5G
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-(methylsulphonyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09701372
CAS číslo: 97229-11-3