Tisk…
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939790-10G OR939790-25G OR939790-5G
APOSOR939790-10GEA 7740 CZK
APOSOR939790-10G APOSOR939790-25G APOSOR939790-5G
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid 95%
2-(3-Chlorophenyl)propanoic acid
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412454
CAS číslo: 14161-84-3