Tisk…
Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939727-1G OR939727-25G OR939727-5G
APOSOR939727-1GEA 2900 CZK
APOSOR939727-1G APOSOR939727-25G APOSOR939727-5G
Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate 95%
Allyl 1H-imidazole-1-carboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18835431
CAS číslo: 83395-39-5