Tisk…
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939696-1G OR939696-250MG
APOSOR939696-1GEA 5630 CZK
APOSOR939696-1G APOSOR939696-250MG
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile 95%
2-Chloro-3-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848763
CAS číslo: 51786-11-9