Tisk…
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939642-1G OR939642-250MG
APOSOR939642-1GEA 9920 CZK
APOSOR939642-1G APOSOR939642-250MG
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 95%
5-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,188 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06804518
CAS číslo: 41959-45-9