Tisk…
5-(Bromomethyl)isoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939638-1G OR939638-250MG
APOSOR939638-1GEA 35380 CZK
APOSOR939638-1G APOSOR939638-250MG
5-(Bromomethyl)isoxazole 95%
5-(Bromomethyl)isoxazole
Vzorec: C₄H₄BrNO
MW: 161.985 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669517
CAS číslo: 69735-35-9