Tisk…
Ethylhydrazine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR939620-1G OR939620-5G
APOSOR939620-1GEA 2730 CZK
APOSOR939620-1G APOSOR939620-5G
Ethylhydrazine hydrochloride 95%
Ethylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₂H₈N₂·ClH
Bod tání: 148…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01722460
CAS číslo: 18413-14-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III