Tisk…
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939596-25G OR939596-5G
APOSOR939596-25GEA 30620 CZK
APOSOR939596-25G APOSOR939596-5G
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate 97%
Ethyl 3-hydroxycyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₉H₁₆O₃
MW: 172,222 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00205586
CAS číslo: 94160-25-5