Tisk…
O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine
OR939572-25G
APOSOR939572-25GEA 11580 CZK
APOSOR939572-25G
O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine 95%
O-(3-Chloroallyl)hydroxylamine
Vzorec: C₃H₆ClNO
MW: 107,539 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09951937
CAS číslo: 87851-77-2