Tisk…
5-Nitrofurfuryl alcohol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939570-1G OR939570-250MG
APOSOR939570-1GEA 1080 CZK
APOSOR939570-1G APOSOR939570-250MG
5-Nitrofurfuryl alcohol 96%
5-Nitrofurfuryl alcohol
Vzorec: C₅H₅NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272267
CAS číslo: 2493-04-1