Tisk…
4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939507-10G OR939507-1G OR939507-5G
APOSOR939507-10GEA 19840 CZK
APOSOR939507-10G APOSOR939507-1G APOSOR939507-5G
4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile 95%
4-Chloropyridine-2,6-dicarbonitrile
Vzorec: C₇H₂ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00185811
CAS číslo: 55306-66-6