Tisk…
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939492-5G
APOSOR939492-5GEA 5130 CZK
APOSOR939492-5G
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one 95%
7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,127 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192371
CAS číslo: 6705-49-3