Tisk…
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR939481-100MG OR939481-250MG
APOSOR939481-100MGEA 2820 CZK
APOSOR939481-100MG APOSOR939481-250MG
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-hydroxyisonicotinaldehyde
Vzorec: C₆H₄ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189121
CAS číslo: 1060804-53-6