Tisk…
3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939467-1G OR939467-250MG
APOSOR939467-1GEA 17130 CZK
APOSOR939467-1G APOSOR939467-250MG
3-Methyl-3-phenylbutanal 95%
3-Methyl-3-phenylbutanal
Vzorec: C₁₁H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156879
CAS číslo: 6325-41-3