Tisk…
3-Methyl-5-bromo-1,2,4-thiadiazole ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
OR939455-100MG OR939455-1G OR939455-250MG
APOSOR939455-100MGEA 622 CZK
APOSOR939455-100MG APOSOR939455-1G APOSOR939455-250MG
3-Methyl-5-bromo-1,2,4-thiadiazole ≥98%
3-Methyl-5-bromo-1,2,4-thiadiazole
Vzorec: C₃H₃BrN₂S
MW: 179,038 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847500
CAS číslo: 54681-68-4