Tisk…
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939452-1G
APOSOR939452-1GEA 2730 CZK
APOSOR939452-1G
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline 95%
2,6-Dichloro-4-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇Cl₂NO
MW: 192,043 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115065
CAS číslo: 6480-66-6