Tisk…
2-Mercapto-5-methylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methylpyridine-2(1H)-thione
OR939445-100MG OR939445-1G OR939445-250MG
APOSOR939445-100MGEA 2240 CZK
APOSOR939445-100MG APOSOR939445-1G APOSOR939445-250MG
2-Mercapto-5-methylpyridine 95%
2-Mercapto-5-methylpyridine
Vzorec: C₆H₇NS
MW: 125.191 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684159
CAS číslo: 18368-58-6