Tisk…
Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939437-1G OR939437-250MG
APOSOR939437-1GEA 3110 CZK
APOSOR939437-1G APOSOR939437-250MG
Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Methyl 3-oxocyclohexanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09031996
CAS číslo: 13148-83-9