Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939431-1G
OR939431-5G
APOSOR939431-1GEA
8500
CZK
APOSOR939431-1G
APOSOR939431-5G
Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate 95%
Ethyl 2-formyl-1-cyclopropanecarboxylate
Vzorec:
C₇H₁₀O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001285 CAS číslo: 20417-61-2 |