Tisk…
Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939418-5G
APOSOR939418-5GEA 1820 CZK
APOSOR939418-5G
Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,166 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08700760
CAS číslo: 197079-26-8