Tisk…
6-Methyl-2-(methylthio)-1H-pyrimidin-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939412-25G
APOSOR939412-25GEA 3150 CZK
APOSOR939412-25G
6-Methyl-2-(methylthio)-1H-pyrimidin-4-one 95%
6-Methyl-2-(methylthio)-1H-pyrimidin-4-one
Vzorec: C₆H₈N₂OS
MW: 156,206 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01022058
CAS číslo: 6328-58-1