Tisk…
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939395-1G OR939395-250MG
APOSOR939395-1GEA 25490 CZK
APOSOR939395-1G APOSOR939395-250MG
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08689473
CAS číslo: 16681-71-3