Tisk…
2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939394-1G OR939394-250MG
APOSOR939394-1GEA 3540 CZK
APOSOR939394-1G APOSOR939394-250MG
2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine 95%
2-Chloro-6-methylpyridin-4-amine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00235132
CAS číslo: 79055-63-3