Tisk…
(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939388-1G OR939388-250MG
APOSOR939388-1GEA 3940 CZK
APOSOR939388-1G APOSOR939388-250MG
(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)methanol 95%
(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)methanol
Vzorec: C₆H₉NOS
MW: 143,207 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12198452
CAS číslo: 99839-16-4