Tisk…
Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR939384-1G OR939384-250MG
APOSOR939384-1GEA 0 CZK
APOSOR939384-1G APOSOR939384-250MG
Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate 95%
Ethyl 3-cyano-2-oxopropanoate
Vzorec: C₆H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428327
CAS číslo: 56290-86-9