Ethyl 2-methyl-4h-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939371-1G
OR939371-250MG
APOSOR939371-1GEA
19010
CZK
APOSOR939371-1G
APOSOR939371-250MG
Ethyl 2-methyl-4h-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 95%
Ethyl 2-methyl-4h-furo[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00179150 CAS číslo: 80709-78-0 |