Tisk…
3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939367-1G OR939367-5G
APOSOR939367-1GEA 979 CZK
APOSOR939367-1G APOSOR939367-5G
3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol 95%
3-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002953
CAS číslo: 10210-17-0