2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939327-1G
OR939327-250MG
APOSOR939327-1GEA
18850
CZK
APOSOR939327-1G
APOSOR939327-250MG
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-cyanobenzoic acid
Vzorec:
C₈H₄ClNO₂ MW: 181,576 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11036379 CAS číslo: 89891-83-8 |