Tisk…
4-Chloro-pentanoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939296-1G OR939296-250MG OR939296-5G
APOSOR939296-1GEA 8900 CZK
APOSOR939296-1G APOSOR939296-250MG APOSOR939296-5G
4-Chloro-pentanoyl chloride 95%
4-Chloro-pentanoyl chloride
Vzorec: C₅H₈Cl₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445304
CAS číslo: 63480-12-6