Tisk…
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR939293-1G OR939293-250MG OR939293-500MG
APOSOR939293-1GEA 9530 CZK
APOSOR939293-1G APOSOR939293-250MG APOSOR939293-500MG
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one 95%
2-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Vzorec: C₇H₁₀O
Bod varu: 176…179 °C
Hustota: 0,9724 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061069
CAS číslo: 1121-18-2
UN: 1993
ADR: 3,III