Tisk…
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR939273-25G OR939273-5G
APOSOR939273-25GEA 9720 CZK
APOSOR939273-25G APOSOR939273-5G
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane 97%
tert-Butyl(4-iodobutoxy)dimethylsilane
Vzorec: C₁₀H₂₃IOSi
MW: 314.279 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01863695
CAS číslo: 92511-12-1