Tisk…
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939226-1G OR939226-5G
APOSOR939226-1GEA 2070 CZK
APOSOR939226-1G APOSOR939226-5G
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
6-Chloro-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Vzorec: C₉H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114866
CAS číslo: 22246-02-2