Tisk…
Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939223-1G OR939223-250MG
APOSOR939223-1GEA 17990 CZK
APOSOR939223-1G APOSOR939223-250MG
Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate 95%
Ethyl 2-(cyclopropylsulphonyl)acetate
Vzorec: C₇H₁₂O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20233368
CAS číslo: 1349719-17-0