3,5-Dichloro-L-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939204-1G
OR939204-250MG
OR939204-500MG
APOSOR939204-1GEA
6720
CZK
APOSOR939204-1G
APOSOR939204-250MG
APOSOR939204-500MG
3,5-Dichloro-L-phenylalanine 97%
3,5-Dichloro-L-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₉Cl₂NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07372031 CAS číslo: 13990-04-0 |