Ethyl 2,2,2-triethoxyacetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR939203-1G
OR939203-250MG
OR939203-5G
APOSOR939203-1GEA
1660
CZK
APOSOR939203-1G
APOSOR939203-250MG
APOSOR939203-5G
Ethyl 2,2,2-triethoxyacetate
Ethyl 2,2,2-triethoxyacetate
Vzorec:
C₁₀H₂₀O₅ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00449653 CAS číslo: 57267-03-5 |