Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthylamine
OR939187-1G OR939187-5G
APOSOR939187-1GEA 2280 CZK
APOSOR939187-1G APOSOR939187-5G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-amine
Vzorec: C₁₀H₁₃N
MW: 147,217 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130046
CAS číslo: 2217-43-8