Tisk…
2,3-Dimethylsuccinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR939184-1G OR939184-5G
APOSOR939184-1GEA 5790 CZK
APOSOR939184-1G APOSOR939184-5G
2,3-Dimethylsuccinic acid 95%
2,3-Dimethylsuccinic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002657
CAS číslo: 13545-04-5