5-Hydroxypentanal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR939164-1G
OR939164-5G
APOSOR939164-1GEA
787
CZK
APOSOR939164-1G
APOSOR939164-5G
5-Hydroxypentanal 95%
5-Hydroxypentanal
Cyclic acetal tautomer
Vzorec:
C₅H₁₀O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00044411 CAS číslo: 4221-03-8 UN: 1993 ADR: 3,II |